2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR301256-1G OR301256-250MG
APOSOR301256-1GEA 2750 SEK
APOSOR301256-1G APOSOR301256-250MG
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234434
CAS nummer: 92346-48-0