6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR301253-100G
OR301253-25G
OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA
3200
SEK
APOSOR301253-100G
APOSOR301253-25G
APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Smältpunkt: 189…191 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07782029 CAS nummer: 1749-68-4 |