4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 6-Methylpyrimidin-4-ol
OR301252-25G OR301252-5G OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA 6350 SEK
APOSOR301252-25G APOSOR301252-5G APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,116 g/mol
Smältpunkt: 145…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053575
CAS nummer: 3524-87-6