2-Amino-4-bromopyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301239-1G OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA 1025 SEK
APOSOR301239-1G APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopyrimidine
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09999168
CAS nummer: 343926-69-2