2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methyl-7-azaindole
OR301214-1G OR301214-5G
APOSOR301214-1GEA 945 SEK
APOSOR301214-1G APOSOR301214-5G
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Smältpunkt: 138…142 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08669524
CAS nummer: 23612-48-8