1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1-Amino-2-methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanolamine
OR301207-25G OR301207-5G
APOSOR301207-25GEA 2600 SEK
APOSOR301207-25G APOSOR301207-5G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89,1362 g/mol
Smältpunkt: 151 °C
Densitet: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01697283
CAS nummer: 2854-16-2
UN: 2735
ADR: 8,III