Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR301187-1G OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA 960 SEK
APOSOR301187-1G APOSOR301187-250MG
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Smältpunkt: 70…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00195614
CAS nummer: 15785-08-7