Morpholin-3-one
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR301177-100G OR301177-25G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 1300 SEK
APOSOR301177-100G APOSOR301177-25G APOSOR301177-5G
Morpholin-3-one
Morpholin-3-one
Formel: C₄H₇NO₂
Smältpunkt: 104…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00631009
CAS nummer: 109-11-5
EINECS: 203-647-9