3-Chloro-N-methylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-Methyl-3-chloroaniline
OR30117-1G OR30117-25G OR30117-5G
APOSOR30117-1GEA 620 SEK
APOSOR30117-1G APOSOR30117-25G APOSOR30117-5G
3-Chloro-N-methylaniline
3-Chloro-N-methylaniline
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokpunkt: 243…244 °C
Densitet: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052014
CAS nummer: 7006-52-2