2-Amino-6-methoxypyrazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301157-1G OR301157-5G
APOSOR301157-1GEA 1050 SEK
APOSOR301157-1G APOSOR301157-5G
2-Amino-6-methoxypyrazine
2-Amino-6-methoxypyrazine
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09909689
CAS nummer: 6905-47-1