2-Acetylbenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301156-1G OR301156-5G OR301156-10G
APOSOR301156-1GEA 500 SEK
APOSOR301156-1G APOSOR301156-5G APOSOR301156-10G
2-Acetylbenzonitrile 97%
2-Acetylbenzonitrile
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,1600 g/mol
Kokpunkt: 148 °C/12mmHg
Smältpunkt: 46…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272571
CAS nummer: 91054-33-0