7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301150-1G OR301150-250MG OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA 1200 SEK
APOSOR301150-1G APOSOR301150-250MG APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₉H₈BrNO
Smältpunkt: 156…159 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08437642
CAS nummer: 891782-60-8