5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-chloropyridine
OR301145-1G OR301145-5G
APOSOR301145-1GEA 825 SEK
APOSOR301145-1G APOSOR301145-5G
5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11110443
CAS nummer: 38185-55-6