4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
OR301142-10G OR301142-1G OR301142-5G
APOSOR301142-10GEA 1050 SEK
APOSOR301142-10G APOSOR301142-1G APOSOR301142-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
MW: 233,4900 g/mol
Smältpunkt: 80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14636445
CAS nummer: 3114-31-6