5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 960 SEK
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C8H8N2O
MW: 148,1619 g/mol
Smältpunkt: 108…112 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08688601
CAS nummer: 17288-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III