7-Bromo-2-naphthol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 7-Bromonaphthalen-2-ol, 7-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-7-hydroxynaphthalene
OR301112-1G OR301112-10G
APOSOR301112-1GEA 175 SEK
APOSOR301112-1G APOSOR301112-10G
7-Bromo-2-naphthol
7-Bromo-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Smältpunkt: 133…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00277644
CAS nummer: 116230-30-9