6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 175 SEK
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1700 g/mol
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03839916
CAS nummer: 56826-69-8