4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 260 SEK
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅IN₂O₂
Smältpunkt: 120…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06808526
CAS nummer: 20691-72-9