4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 3850 SEK
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 173,9954 g/mol
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093021
CAS nummer: 161417-28-3