3,5-Dichloropyridazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 275 SEK
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Smältpunkt: 58…64 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD10698048
CAS nummer: 1837-55-4