2,3-Dimetylbenzoylklorid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 3875 SEK
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
2,3-Dimetylbenzoylklorid
2,3-Dimetylbenzoylklorid
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Kokpunkt: 122…124 °C
Smältpunkt: 2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045217
CAS nummer: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II