2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301065-1G OR301065-25G OR301065-5G
APOSOR301065-1GEA 685 SEK
APOSOR301065-1G APOSOR301065-25G APOSOR301065-5G
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Smältpunkt: 229…231 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08059281
CAS nummer: 63200-54-4