4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR30106-100G OR30106-25G
APOSOR30106-100GEA 6275 SEK
APOSOR30106-100G APOSOR30106-25G
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄ClIO₂S
Smältpunkt: 79…84 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007441
CAS nummer: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8,II