3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methoxyacetophenone
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 175 SEK
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Smältpunkt: 88…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00182975
CAS nummer: 6100-74-9