N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR300765-1G
OR300765-250MG
OR300765-2.5G
OR300765-5G
APOSOR300765-1GEA
1825
SEK
APOSOR300765-1G
APOSOR300765-250MG
APOSOR300765-2.5G
APOSOR300765-5G
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
Formel:
C₇H₆N₄ MW: 146,15 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09864976 CAS nummer: 73631-23-9 |