1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300751-1G OR300751-250MG
APOSOR300751-1GEA 975 SEK
APOSOR300751-1G APOSOR300751-250MG
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₆ClNO
Smältpunkt: 37…38 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD10697662
CAS nummer: 60159-37-7