2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 4725 SEK
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010860
CAS nummer: 56961-75-2
UN: 1759
ADR: 8,II