4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 175 SEK
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138,5500 g/mol
Smältpunkt: 81…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06009833
CAS nummer: 19235-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III