1H-Pyrazol-5-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300636-1G OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA 260 SEK
APOSOR300636-1G APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Formel: C₃H₄N₂O
Smältpunkt: 169…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11227225
CAS nummer: 60456-93-1