6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 945 SEK
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Smältpunkt: 220…222 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09702182
CAS nummer: 17874-76-9