Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300521-10G OR300521-1G OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA 0 SEK
APOSOR300521-10G APOSOR300521-1G APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Formel: C₇H₁₃NO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11651408
CAS nummer: 105240-68-4