4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300508-1G OR300508-5G
APOSOR300508-1GEA 1625 SEK
APOSOR300508-1G APOSOR300508-5G
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₅H₉NO₂
Smältpunkt: 92…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11845728
CAS nummer: 64320-89-4