2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300502-1G OR300502-500MG
APOSOR300502-1GEA 2825 SEK
APOSOR300502-1G APOSOR300502-500MG
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Smältpunkt: 247…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09033815
CAS nummer: 38076-81-2