5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3004-1G OR3004-5G
APOSOR3004-1GEA 755 SEK
APOSOR3004-1G APOSOR3004-5G
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formel: C₉H₁₁IO₃
MW: 294,09 g/mol
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318153
CAS nummer: 25245-29-8