2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300283-1G OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA 3700 SEK
APOSOR300283-1G APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃S
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 105314-08-7