1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR300125-1G OR300125-5G
APOSOR300125-1GEA 1225 SEK
APOSOR300125-1G APOSOR300125-5G
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06738660
CAS nummer: 630421-73-7