3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 310 SEK
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Smältpunkt: 75…80 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00853963
CAS nummer: 1196-38-9