3,4-Dimethoxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2992-100G OR2992-25G
APOSOR2992-100GEA 980 SEK
APOSOR2992-100G APOSOR2992-25G
3,4-Dimethoxybenzonitrile
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
Smältpunkt: 65…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001802
CAS nummer: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III