4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR2989-1G OR2989-5G
APOSOR2989-1GEA 380 SEK
APOSOR2989-1G APOSOR2989-5G
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂S
MW: 215,0704 g/mol
Smältpunkt: 80…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00614355
CAS nummer: 22034-13-5