2,5-Dichloronicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29879-1G OR29879-5G
APOSOR29879-1GEA 1200 SEK
APOSOR29879-1G APOSOR29879-5G
2,5-Dichloronicotinamide
2,5-Dichloronicotinamide
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Smältpunkt: 171…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00204159
CAS nummer: 75291-86-0