5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-4,6-dichloropyrimidine
OR2987-1G OR2987-250MG
APOSOR2987-1GEA 1400 SEK
APOSOR2987-1G APOSOR2987-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Formel: C₄H₂BrCl₂N₃
MW: 242.9 g/mol
Smältpunkt: 232…236 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00275455
CAS nummer: 7781-26-2