2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2986-1G
OR2986-5G
APOSOR2986-1GEA
260
SEK
APOSOR2986-1G
APOSOR2986-5G
2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
2-Bromo-5-iodopyrazine
Formel:
C₄H₂BrIN₂ Smältpunkt: 95…97 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08061602 CAS nummer: 622392-04-5 |