5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 1250 SEK
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈BrNS
Smältpunkt: 60 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04974049
CAS nummer: 28771-82-6