2-Chloroisonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-4-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 175 SEK
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chloroisonicotinonitrile
2-Chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Kokpunkt: 104…106 °C/15mmHg
Smältpunkt: 69…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174318
CAS nummer: 33252-30-1