6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methylthionicotinamide
OR29808-1G OR29808-250MG
APOSOR29808-1GEA 3100 SEK
APOSOR29808-1G APOSOR29808-250MG
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Formel: C₇H₈N₂S
MW: 152.22 g/mol
Smältpunkt: 193…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00114709
CAS nummer: 175277-57-3