4-(4-Iodophenyl)morpholine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2980-1G OR2980-5G
APOSOR2980-1GEA 290 SEK
APOSOR2980-1G APOSOR2980-5G
4-(4-Iodophenyl)morpholine
4-(4-Iodophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₂INO
Smältpunkt: 161…163 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04974040
CAS nummer: 87350-77-4