6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 SEK
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₃ClN₂OS
MW: 186,62 g/mol
Smältpunkt: 141…142 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00139155
CAS nummer: 23576-84-3