2-(2-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29776-100MG OR29776-500MG
APOSOR29776-100MGEA 175 SEK
APOSOR29776-100MG APOSOR29776-500MG
2-(2-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
2-(2-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₂N₂O
MW: 221,09 g/mol
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173805
CAS nummer: 58403-03-5