N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-3,5-dichloroaniline
OR29761-1G OR29761-5G
APOSOR29761-1GEA 995 SEK
APOSOR29761-1G APOSOR29761-5G
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 33560-48-4