2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
OR29760-1G OR29760-5G OR29760-10G
APOSOR29760-1GEA 600 SEK
APOSOR29760-1G APOSOR29760-5G APOSOR29760-10G
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Smältpunkt: 121…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018907
CAS nummer: 22303-36-2